Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
33379.22 33379.36
33379.22EA 2050 CZK
33379.22 33379.36
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ACS
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225.31
Bod tání: 94…102 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,3378