Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
424311000 424315000
ACRO424311000EA 2190 CZK
ACRO424311000 ACRO424315000
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ACS
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)