Tisk…
Síran měďnatý 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 4170 CZK
35185-1L 35185-6X1L
Síran měďnatý 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Síran měďnatý
Vzorec: CuSO₄
Bod varu: >100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001