Tisk…
Tetrapropylammonium hydroxide 1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14328.14 L14328.22 L14328.36
L14328.14EA 965 CZK
L14328.14 L14328.22 L14328.36
Tetrapropylammonium hydroxide 1 M vodný roztok
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH Formula Weight: 203.37 Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Hustota: 1,00
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009360
CAS číslo: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II