Tisk…

Octan vápenatý xhydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

C1000-100G C1000-2.5KG C1000-500G
SIALC1000-100GEA 1540 CZK
SIALC1000-100G SIALC1000-2.5KG SIALC1000-500G
Octan vápenatý xhydrát, Sigma-Aldrich®
Octan vápenatý xhydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS číslo: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR