Tisk…
Octan vápenatý xhydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
21056-1KG-F 21056-250G-F 21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA 10980 CZK
SIAL21056-1KG-F SIAL21056-250G-F SIAL21056-50G-F
Octan vápenatý xhydrát, Sigma-Aldrich®
Octan vápenatý xhydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS číslo: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9