Tisk…
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
249955-100ML 249955-800ML
SIAL249955-100MLEA 2020 CZK
SIAL249955-100ML SIAL249955-800ML
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9