Tisk…
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378201000 378208000
378201000.EA 2320 CZK
378201000. 378208000.
Chlorid ciničitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M