Síran hořečnatý 2.5 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M-Clarity™ quality level = MQ200
83266-100ML-F
83266-500ML-F
SIAL83266-100ML-FEA
2430
CZK
SIAL83266-100ML-F
SIAL83266-500ML-F
Síran hořečnatý 2.5 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Síran hořečnatý
Vzorec:
MgSO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS číslo: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |