Tisk…
Octan vápenatý xhydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
A14947.0E A14947.22 A14947.36
A14947.0EEA 7970 CZK
A14947.0E A14947.22 A14947.36
Octan vápenatý xhydrát ≥99%
Octan vápenatý xhydrát
Purity: 99% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: C4H6O4Ca Formula Weight: 158.17(anhy) Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176.18
Bod tání: Dec.
Hustota: 1.5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150019
CAS číslo: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9