Tisk…
Hydroxid sodný 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 600 CZK
71474-1L 71474-2.5L
Hydroxid sodný 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 105…140 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –12 – –10 °C.
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)