Tisk…
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7057.1000EA 1510 CZK
7057.1000 7057.2500
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (N) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 10 ppm
Sulfate (SO4) max. 20 ppm