Tisk…
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) aqueous solution, SAFC®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ500
59222C-1000ML 59222C-500ML
SIAL59222C-1000MLEA 0 CZK
SIAL59222C-1000ML SIAL59222C-500ML
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) aqueous solution, SAFC®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599