Tisk…
Chlorid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 1240 CZK
35616.AP 35616.K2
Chlorid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Chlorid sodný
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Vzorec: NaCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3