Tisk…
Guanidinium nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Guanidine nitrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
234249-100G 234249-1KG
SIAL234249-100GEA 885 CZK
SIAL234249-100G SIAL234249-1KG
Guanidinium nitrate, Sigma-Aldrich®
Guanidinium nitrate
Vzorec: CH₆N₄O₃
MW: 122,08 g/mol
Bod tání: 211…214 °C
Hustota: 1,432 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013028
CAS číslo: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
UN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04578