Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Dodavatel: Hach
127032
127053
HACH127032EA
715
CZK
HACH127032
HACH127053
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |