Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86670.260EA
833
CZK
86670.260
86670.180
Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - kobalt
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%