Tisk…
Vanad 1.000 mg/l v 2% kyselině sírové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86721.260EA 1210 CZK
86721.260 86721.180
Vanad 1.000 mg/l v 2% kyselině sírové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - vanad
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%