Tisk…
Terbium standard solution, 1000 mg/L Tb in 5% kyselině dusičné (from Tb₄O₇) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88110.AE 88110.AP
88110.AEEA 1530 CZK
88110.AE 88110.AP
Terbium standard solution, 1000 mg/L Tb in 5% kyselině dusičné (from Tb₄O₇) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - terbium
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certifikace: Traceable to NIST.