Telur 1000 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44632.AD
44632.AE
44632.AP
44632.ADEA
2630
CZK
44632.AD
44632.AE
44632.AP
Telur 1000 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - tellur
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certifikace: Traceable to NIST.