Tisk…
Molybden 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Dodavatel: Merck
1.70227.0100 1.70227.0500
1.70227.0100EA 943 CZK
1.70227.0100 1.70227.0500
Molybden 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Standardy Standardy kationické Standardy - molybden
Certifikace: Traceable to SRM from NIST.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100