Tisk…
Lithium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86688.260EA 1170 CZK
86688.260 86688.180
Lithium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - lithium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%