Tisk…
Kadmium 1.000 mg/l Cd in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86668.260EA 1150 CZK
86668.260 86668.180
Kadmium 1.000 mg/l Cd in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - kadmium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%