Olovo 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86699.260EA
833
CZK
86699.260
86699.180
Olovo 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - olovo
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%