Tisk…
Hliník 1.000 mg/l v 2% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86660.260EA 847 CZK
86660.260 86660.180
Hliník 1.000 mg/l v 2% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - hliník
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%