Tisk…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
122696-100G 122696-3KG 122696-500G
SIAL122696-100GEA 1050 CZK
SIAL122696-100G SIAL122696-3KG SIAL122696-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 188 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063238
CAS číslo: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233