Tisk…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 10780 CZK
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 188…189 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063238
CAS číslo: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %