DL-Lysine monohydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L6001-100G
L6001-1KG
L6001-25G
SIALL6001-100GEA
5780
CZK
SIALL6001-100G
SIALL6001-1KG
SIALL6001-25G
DL-Lysine monohydrochloride, Sigma-Aldrich®
DL-Lysine monohydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₅ClN₂O₂ Bod tání: 267 °C |
MDL Number:
MFCD00064563 CAS číslo: 70-53-1 EINECS: 200-739-0 |