Tisk…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
136824-100G 136824-25G
SIAL136824-100GEA 9080 CZK
SIAL136824-100G SIAL136824-25G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 0,8347 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004522
CAS číslo: 464-07-3
EINECS: 207-347-9
UN: 1987
ADR: 3,III