Titanium(III) chloride 30% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Titanium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08308.0100
8.08308.0500
8.08308.0100EA
2700
CZK
8.08308.0100
8.08308.0500
Titanium(III) chloride 30% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Vzorec:
Cl₃Ti MW: 154.24 Bod varu: 960 Bod tání: 440 Hustota: 1.32 |
MDL Number:
MFCD00011266 CAS číslo: 7705-07-9 EINECS: 231-728-9 UN: 1789 ADR: 8 II Merck Index: 12,09620 |
Výsledky specifikačního testu
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |