Tisk…
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Titanium trichloride
28660.236EA 1920 CZK
28660.236 28660.293
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS číslo: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 12,5 to 17,5%