Tisk…
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Titanium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000
8.08307.0100EA 1530 CZK
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000
Titanium(III) chloride 15% in hydrochloric acid 10% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
MW: 154.24
Bod varu: 960
Bod tání: 440
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS číslo: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material