Tisk…
Fehlingovo činidlo I (roztok síranu měďnatého)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
270800010 270800025
ACRO270800010EA 1610 CZK
ACRO270800010 ACRO270800025
Fehlingovo činidlo I (roztok síranu měďnatého)
Fehlingovo činidlo I (roztok síranu měďnatého)
Vzorec: CuSO₄
Bod varu: ? 100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O