(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22050.06
B22050.14
B22050.22
B22050.06EA
1160
CZK
B22050.06
B22050.14
B22050.22
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
(±)-2-Methylenanthic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1188-02-9
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.22
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 139…141 °C (30 mmHg) Hustota: 0,906 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142944 CAS číslo: 1188-02-9 EINECS: 214-704-2 |