Tisk…
Sulphuric acid fuming (20 - 30% free SO₃), extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oleum
419970250 419975000 419970025
419970250.EA 1600 CZK
419970250. 419975000. 419970025.
Sulphuric acid fuming (20 - 30% free SO₃), extra_pure
Sulphuric acid fuming
Vzorec: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
MW: 80.06
Bod tání: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137792
CAS číslo: 8014-95-7
UN: 1831
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Assay 20 to 30 % (free SO3)
Residue after ignition ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm