Tisk…
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
250260050 250261000
ACRO250260050EA 1170 CZK
ACRO250260050 ACRO250261000
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate 99%
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
MDL Number: MFCD00012217
CAS číslo: 7452-79-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.864 to 0.871 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g