Tisk…
Nikl-bis(sulfamidát) 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nikl-sulfamát, Amidosíran nikelnatý
40501.K2 40501.8M
40501.K2EA 1700 CZK
40501.K2 40501.8M
Nikl-bis(sulfamidát) 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Nikl-bis(sulfamidát)
CAS No.: 13770-89-3 Molecular Formula: H4N2NiO6S2 Formula Weight: 250.86(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Green Odour: Odourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00137261
Nickel plating
Vzorec: H₄N₂NiO₆S₂
MW: 250,86 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137261
CAS číslo: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3082
ADR: 9,III