Tisk…
Tetrapropylammonium hydroxide 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250
8.14068.0050EA 2670 CZK
8.14068.0050 8.14068.0250
Tetrapropylammonium hydroxide 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009360
CAS číslo: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)