Tisk…
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420730250 420731000 420735000
ACRO420730250EA 1240 CZK
ACRO420730250 ACRO420731000 ACRO420735000
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Tetrapropylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₂H₂₉NO
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009360
CAS číslo: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %