Tisk…
Chlornan vápenatý 65% available chlorine in aqueous solution tech., granular
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 2490 CZK
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Chlornan vápenatý 65% available chlorine in aqueous solution tech., granular
Chlornan vápenatý
Vzorec: CaCl₂O₂
MW: 142.98
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010900
CAS číslo: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485
Merck Index: 13,02111
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)