DL-Serin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5386-100G
S5386-25G
SIALS5386-100GEA
2810
CZK
SIALS5386-100G
SIALS5386-25G
DL-Serin, Sigma-Aldrich®
DL-Serin
Vzorec:
C₃H₇NO₃ MW: 105.09 Bod varu: 395 Bod tání: 243…244 °C Hustota: 1.543 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064223 CAS číslo: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 13,08534 |