Tisk…
Chlornan sodný (3,5% Cl₂) aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
27896.291EA 838 CZK
27896.291 27896.360
Chlornan sodný (3,5% Cl₂) aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod tání: -6
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Active chlorine)(at filling)
Alkalinity
Chlororometric degrees (Fr;at packaging)