Tisk…
Chlornan sodný (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
90350.5000EA 1740 CZK
90350.5000 90350.9025
Chlornan sodný (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test