Tisk…
Chlornan sodný 6…14% (active chlorine) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
27900.296EA 710 CZK
27900.296 27900.365 27900.445
Chlornan sodný 6…14% (active chlorine) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec: ClNaO
Bod varu: 111 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm