Tisk…
Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
219250025 219255000 219250100
ACRO219250025EA 2630 CZK
ACRO219250025 ACRO219255000 ACRO219250100
Chlornan sodný 10 - 15% available chlorine in aqueous solution
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Bod varu: 111 °C (1013 hPa)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %