Chlornan sodný (12% Cl₂) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
301696SEA
1290
CZK
301696S
Chlornan sodný (12% Cl₂) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Informace o dodávce: Not suitable for long transit
Vzorec:
ClNaO MW: 74,44 g/mol Bod varu: 111 °C (1013 hPa) Bod tání: –30…–20 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) | Min. 12 % |
Alkalinity | Max. 0.50 meq/g |
Hg (Mercury) | Max. 10 ppm |