Tisk…
Chlorid sodný 0,9% in aqueous solution, sterile
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 1600 CZK
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Chlorid sodný 0,9% in aqueous solution, sterile
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (20 °C) 5,0 - 7,5