Tisk…
Kyselina sírová 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 1370 CZK
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Kyselina sírová 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II