Selenic acid 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
481513-100ML
481513-25ML
SIAL481513-100MLEA
8750
CZK
SIAL481513-100ML
SIAL481513-25ML
Selenic acid 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Selenic acid
Vzorec:
H₂O₄Se MW: 144.97 Bod varu: 260 Bod tání: 58 Hustota: 2.6 |
MDL Number:
MFCD00012191 CAS číslo: 7783-08-6 EINECS: 231-979-4 Merck Index: 12,08570 |