Kyselina jodovodíková 57%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
MQ300
1.00344.0250
1.00344.1000
1.00344.0250EA
7190
CZK
1.00344.0250
1.00344.1000
Kyselina jodovodíková 57%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Kyselina jodovodíková
Vzorec:
HI MW: 127.91 g/mol Hustota: 1.7 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS číslo: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C (External MSDS) |
Boiling Point | 127 °C (1013 hPa) |
Density | 1.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (13 g/l, H2O, 20 °C) |